Principaux documents
499536
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
(ρ-Ethylphenyl)boronic acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
150-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Clé InChI
RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Daniel P O'Connell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1397-1401 (2012-01-10)
Endothelial lipase (EL) and lipoprotein lipase (LPL) are homologous lipases that act on plasma lipoproteins. EL is predominantly a phospholipase and appears to be a key regulator of plasma HDL-C. LPL is mainly a triglyceride lipase regulating (V)LDL levels. The