Principaux documents
491705
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH(O213CCH3)CH2N(CH3)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.69
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −28°, c = 1 in H2O
Pf
194 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i7+1;
Clé InChI
JATPLOXBFFRHDN-PTWWVFATSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable