Principaux documents
490504
Sigma-Aldrich
Phenol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup