Key Documents
490458
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Oxalic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
Na213C2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
250-270 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
Clé InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable