Key Documents
293172
Sigma-Aldrich
Ethyl bromoacetate-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled acrylic acid, 13C Labeled ethyl bromoacetate
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Densité
1.515 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1
Clé InChI
PQJJJMRNHATNKG-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup