Key Documents
489328
Sigma-Aldrich
Ethyl formate-d
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3D
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-WFVSFCRTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19.00 °C - closed cup