488593
Choline bromide-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2N(CH3)213CH3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[Br-].C[N+](C)([13CH3])CCO
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1;
Clé InChI
JJCWKVUUIFLXNZ-YTBWXGASSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable