403245
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride
technical grade
Synonyme(s) :
γ-Butyrobetaine hydrochloride, Deoxycarnitine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
GNRKTORAJTTYIW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable