Principaux documents
488119
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
Synonyme(s) :
Pentadeuterobenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
100
200
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
178-179 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
HUMNYLRZRPPJDN-RALIUCGRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.00 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1