Key Documents
484210
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) propyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Synonyme(s) :
DOWANOL® DPnP
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
212 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter