Key Documents
47703
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OAll)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.43
Numéro Beilstein :
6670846
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-21(25)12-11-20(22(26)27)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
Clé InChI
LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Ashley E Lepack et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6487), 197-201 (2020-04-11)
Vulnerability to relapse during periods of attempted abstinence from cocaine use is hypothesized to result from the rewiring of brain reward circuitries, particularly ventral tegmental area (VTA) dopamine neurons. How cocaine exposures act on midbrain dopamine neurons to precipitate addiction-relevant
Lorna A Farrelly et al.
Nature, 567(7749), 535-539 (2019-03-15)
Chemical modifications of histones can mediate diverse DNA-templated processes, including gene transcription1-3. Here we provide evidence for a class of histone post-translational modification, serotonylation of glutamine, which occurs at position 5 (Q5ser) on histone H3 in organisms that produce serotonin