Key Documents
47579
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.41
Numéro Beilstein :
6670219
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
111-116 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Clé InChI
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable