Principaux documents
476404
Sigma-Aldrich
2-Chloropentane
95%
Synonyme(s) :
1-Methylbutyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(Cl)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES 
CCCC(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NFRKUDYZEVQXTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Alkylations and Competing Rearrangements in the Aluminum Chloride Catalyzed Reactions of Secondary Alkyl Chlorides with Arenes.
Roberts RM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(4), 659-665 (1976)
Fox MA and Whitesell JK.
Organic Chemistry, 358-358 (2004)
Preparation and properties of 2-and 3-chloropentanes.
Whitmore FC and Karnatz FA.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2536-2538 (1938)