475149
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
92%, contains 100 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
(3-Acryloyloxypropyl)trimethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
92%
Contient
100 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
68 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
InChI
1S/C9H18O5Si/c1-5-9(10)14-7-6-8-15(11-2,12-3)13-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Clé InChI
KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
253.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
123 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter