474754
Magnésium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hypermagnesemia, Magnesium element
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Pureté
99.998% trace metals basis
Forme
dendritic pieces
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Produit purifié par
distillation
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.