474576
Poly(4-vinylphenol-co-methyl methacrylate)
Synonyme(s) :
PVP-co-PMMA
About This Item
Produits recommandés
Description
monomer molar fraction = ~ 50%
Forme
solid
Poids mol.
Mn 3,000-5,000 Da
average Mw 8.000-12,000 Da
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
224 °C (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)=C.Oc1ccc(C=C)cc1
Clé InChI
CRHKEARBQJYMBY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
581.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
305 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.