Principaux documents
181560
Sigma-Aldrich
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
50 mol % butyl methacrylate
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mw ~354,000 by GPC
Viscosité inhérente
0.54 dL/g(lit.)
Température de transition
Tg 35 °C
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
Clé InChI
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
Application
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Dependence of miscibility on copolymer composition for blends of poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate) and poly (n-butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate).
Shiomi T, et al.
Macromolecules, 22(9), 3578-3581 (1989)