47060
Fluoride on polymer support
extent of labeling: ~3.0 mmol/g F- loading
Synonyme(s) :
Amberlite™ IRA 900 F--form
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~3.0 mmol/g F- loading
Impuretés
≤0.1 mmol/g Cl- (resin)
15-20% water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable