Principaux documents
387789
Sigma-Aldrich
Fluoride on polymer support
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Amberlite IRA 900 F--form, Fluoride on Amberlyst® A-26
About This Item
Formule linéaire :
C6H4CH2N(CH3)3F
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
macroporous
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
2.0-3.0 mmol/g loading
Taille des particules
20-50 mesh
Application
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates.[1]
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)