470279
Bismuth(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
99.999% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Point d'ébullition
447 °C (lit.)
Pf
230-232 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.