469971
L-Tryptophanol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −20.5°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
73-77 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m0/s1
Clé InChI
UDQCRUSSQAXPJY-VIFPVBQESA-N