464236
Zirconium(IV) hydrogenphosphate
Synonyme(s) :
α-Zirconium phosphate, γ-Zirconium phosphate, Zirconium bis(hydrogen phosphate), Zirconium bis(monohydrogen orthophosphate), Zirconium hydrogen orthophosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Densité
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Zr+4].OP([O-])([O-])=O.OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.Zr/c2*1-5(2,3)4;/h2*(H3,1,2,3,4);/q;;+4/p-4
Clé InChI
QOKYJGZIKILTCY-UHFFFAOYSA-J
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable