Key Documents
463477
Sigma-Aldrich
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
59-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Clé InChI
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3