Key Documents
463299
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-tert-butylphenyl ether
average Mn ~380
Synonyme(s) :
Butoxynol-5 carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~380
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clé InChI
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter