Principaux documents
461024
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
La2(C2O4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.87 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Chaîne SMILES 
O.O=C1O[La](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[La]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2La.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
KHZAMZAEBBFMFS-UHFFFAOYSA-H
Application
Reagent in a new preparation of single crystal niobium phosphide via a La-Nb-P-O complex intermediate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J. Xu et al.
Inorganic chemistry, 35(4), 845-849 (1996-02-14)
Large single crystals of NbP have been prepared. A single-crystal X-ray diffraction study shows that it crystallizes in tetragonal symmetry with space group I4(1)md (No. 109) and lattice parameters a = 3.3324(2) Å, c = 11.3705(7) Å, and Z =