460346
Strontium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium element
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
dendritic pieces
Produit purifié par
distillation
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
23 μΩ-cm, 20°C
pb
1384 °C (lit.)
Pf
757 °C (lit.)
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sr]
InChI
1S/Sr
Clé InChI
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges