Principaux documents
456799
Sigma-Aldrich
4,4′-Biphenyldiboronic acid
Synonyme(s) :
4,4′-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Biphenylenediboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2BC6H4C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C12H12B2O4/c15-13(16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)14(17)18/h1-8,15-18H
Clé InChI
SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Organic field-effect transistors based on organic semiconductors containing diazaboroles
  • Cycloparaphenylenes via Suzuki coupling
  • 1,3,2-Diazaboroine derivatives for organic thin-film transistor applications
  • Back-to-back coupled 2,6-bis(triazol-1-yl)pyridine molecules
  • Rectangular host via electrochemical reactions with methylaquacobaloxime and diamine
  • Arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol for use as organic field-effect transistors and light emitting diodes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable