456268
(S)-(−)-Glycidyl trityl ether
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −10.5°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Pf
99-102 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES
C1O[C@@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O2/c1-4-10-18(11-5-1)22(24-17-21-16-23-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21H,16-17H2/t21-/m0/s1
Clé InChI
XFSXUCMYFWZRAF-NRFANRHFSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable