Principaux documents
455687
Sigma-Aldrich
Propene-d6
99 atom % D
Synonyme(s) :
Propylene-d6
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD=CD2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
48.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
−47.7 °C (lit.)
Pf
−185 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D
Clé InChI
QQONPFPTGQHPMA-QNYGJALNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
Vanne de régulation
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-162.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-108 °C - closed cup