Key Documents
448605
Sigma-Aldrich
Diethoxy(methyl)phenylsilane
97%
Synonyme(s) :
Methyl-phenyl-diethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
C6H5Si(OC2H5)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.34
Numéro Beilstein :
2938396
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Point d'ébullition
117 °C/31 mmHg (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter