Principaux documents
448230
Sigma-Aldrich
1-Dodecan-d25-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
Dodecyl-d25 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)11OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
260-262 °C (lit.)
Pf
22-26 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+25
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
Clé InChI
LQZZUXJYWNFBMV-VVZIYBSUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Telma E Santos et al.
Cell reports, 32(3), 107907-107907 (2020-07-23)
During development of the central nervous system (CNS), neurons polarize and rapidly extend their axons to assemble neuronal circuits. The growth cone leads the axon to its target and drives axon growth. Here, we explored the mechanisms underlying axon growth