Principaux documents
443662
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
Synonyme(s) :
Sodium p -nitrophenoxide hydrate
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4ONa · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.09 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
(wet)
Impuretés
18-30% water
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup