44237
Dodecyltriethoxysilane
technical
Synonyme(s) :
1-(Triethoxysilyl)dodecane, Dodecyltriethoxysilane, Triethoxydodecylsilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Forme
liquid
Densité
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H40O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19-6-2,20-7-3)21-8-4/h5-18H2,1-4H3
Clé InChI
YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter