441805
Tris(nonylphenyl) phosphite
Synonyme(s) :
Tri(monononylphenyl) phosphite
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
pb
>360 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCc1ccccc1OP(Oc2ccccc2CCCCCCCCC)Oc3ccccc3CCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69O3P/c1-4-7-10-13-16-19-22-31-40-34-25-28-37-43(40)46-49(47-44-38-29-26-35-41(44)32-23-20-17-14-11-8-5-2)48-45-39-30-27-36-42(45)33-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,34-39H,4-24,31-33H2,1-3H3
Clé InChI
WGKLOLBTFWFKOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves