440337
Tung oil
Synonyme(s) :
China wood oil
About This Item
Produits recommandés
Description
gel time 12 min
Forme
liquid
Composition
ester of eleostearic acid, 80%
esters of linolenic, 9,12-linoleic, oleic, stearic and palmitic acids, 20%
Couleur
Gardner: ≤12
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Indice d'acide
≤6.9 mg KOH/g
Indice de saponification
189‑195 mg KOH/g
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
552.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
289 °C - closed cup