434558
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average Mw ~20,000
Viscosité
30 cP, 30 % in H2O(lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
Clé InChI
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.