Key Documents
431958
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
2-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 2-Boronobenzaldehyde, 2-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylphenylboronic acid, NSC 157839
About This Item
Formule linéaire :
HCOC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.94
Numéro Beilstein :
3030776
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Pf
115-120 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H
Clé InChI
DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable