Principaux documents
431052
Sigma-Aldrich
Potassium metavanadate
98%
Synonyme(s) :
Potassium vanadate(V), Potassium vanadium trioxide
About This Item
Formule linéaire :
KVO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Pf
520 °C (lit.)
Densité
2.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/K.3O.V/q+1;;;-1;
Clé InChI
BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges