Key Documents
430056
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide
96%
Synonyme(s) :
(Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane, NSC 54813
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2P(Br)(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.32
Numéro Beilstein :
3599867
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
295-298 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Stereoselective azidolysis of vinyl epoxides
  • Enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine
  • Biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A
  • Enantioselective sytnhesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose
  • Preparation of β-amyloid plaque ligands
  • Decarboxylative cyclopropanation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable