428507
5-(2-Nitrophenyl)furfural
99%
Synonyme(s) :
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
105-107 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
94-97 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H
Clé InChI
QBYRUURYXPVDAK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of 2-{[5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl]methyleneamino}benzoic acid (HOBZ) by reacting with 2-aminobenzoic acid.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable