Principaux documents
420697
Sigma-Aldrich
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
96%
Synonyme(s) :
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
76 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
Clé InChI
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Application
Forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,ß-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields.
Reacted in asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kotian, Pravin L.; et al.
Organic Process Research & Development, 9(2), 193-197 (2005)
Synthesis, 2646-2646 (2006)