Key Documents
416940
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane D-tartrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(NH2)2·C4H6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −12.5°, c = 4 in H2O
Pf
280-284 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m00/s1
Clé InChI
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable