408972
2-(Diethylamino)ethyl acrylate
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
(N ,N -Diethylamino)ethyl acrylate, [2-(Acryloyloxy)ethyl]diethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.77 psi ( 20 °C)
Pureté
95%
Contient
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-4-9(11)12-8-7-10(5-2)6-3/h4H,1,5-8H2,2-3H3
Clé InChI
QHVBLSNVXDSMEB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter