Key Documents
408573
Sigma-Aldrich
Diethyl (1-cyanoethyl)phosphonate
97%
Synonyme(s) :
(1-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 135193
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CN)P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(OCC)C(C)C#N
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-4-10-12(9,11-5-2)7(3)6-8/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
UMLWEPGSWQNXQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacant for:
  • Preparation of sphingosine phosphate receptor (S1P) agonists with N-cinnamyl-ß-alanine moiety
  • Preparation of benzyl- and benzoyldimethylaminopyridinones as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
  • Stereoselective preparation of cyano(trifluoromethyl)pentenenitriles via alkylation, followed by elimination reaction
  • Synthesis of [(methylenepiperidinyl) or (methylenepyrrolidinyl)fluorophenyl]oxazolidinone antibacterial agents
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter