Principaux documents
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)
96%
Synonyme(s) :
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8Cl2N2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable