401528
Bismuth(III) fluoride
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Trifluorobismuthine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
Densité
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges