394297
Magnesium fluoride
technical grade
Synonyme(s) :
Sellaite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
powder
Densité
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable