393398
Tetramethyl-d12-orthosilicate
99 atom % D
Synonyme(s) :
Tetramethoxy-d12-silane
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])O[Si](OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
Clé InChI
LFQCEHFDDXELDD-MGKWXGLJSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.