Principaux documents
391824
Sigma-Aldrich
Zirconyl nitrate solution
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bis(nitrato)oxozirconium, Zirconium oxide nitrate
About This Item
Formule linéaire :
ZrO(NO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
liquid
Concentration
35 wt. % in dilute nitric acid
Densité
1.45 g/mL at 25 °C
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Zr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.O.Zr/c2*2-1(3)4;;/q2*-1;;+2
Clé InChI
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pravin S Shinde et al.
Scientific reports, 6, 32436-32436 (2016-09-01)
Augmenting the donor density and nanostructure engineering are the crucial points to improve solar water oxidation performance of hematite (α-Fe2O3). This work addresses the sluggish water oxidation reaction associated with hematite photoanode by tweaking its internal porosity. The porous hematite