382043
Benzyl 3-bromopropyl ether
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
pb
130-132 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
phenyl
Chaîne SMILES
BrCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13BrO/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
Clé InChI
PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of (2S,3S)-1-[(triisopropylsilyl)oxy]-7-(benzyloxy)-2,3-(isopropylidenedioxy)-4(Z)-heptene.
- Preparation of 5-(3-Benzyloxypropoxy)psoralen (PAP-7).
- Total synthesis of zincophorin and (+)-anatoxin-a.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter